Learn More
Branson Ultrasonics™ Bain de nettoyage à ultrasons série CPXH
Code produit 13453619
Change view
Click to view available options
Modèle:
CPX1800H-E
CPX2800H-E
CPX3800H-E
CPX5800H-E
CPX8800H-E
Capacité (métrique):
1,9 L
2,8 L
5,7 L
9,5 L
20,8 L
Dimensions (P x l x H) intérieures:
15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 in)
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in)
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in)
29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in)
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in)
Tension:
230/240 V
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Capacité (métrique) Dimensions (P x l x H) intérieures Tension unitSize
13453619 CPX3800H-E 5,7 L 29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in) 230/240 V 1 pièce
13473609 CPX1800H-E 1,9 L 15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 in) 230/240 V 1 pièce
13413619 CPX2800H-E 2,8 L 23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in) 230/240 V 1 pièce
13493619 CPX5800H-E 9,5 L 29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in) 230/240 V 1 pièce
13443629 CPX8800H-E 20,8 L 49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in) 230/240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13453619 Fournisseur Branson Ultrasonics™ Code fournisseur CPX952338R
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Équipez votre laboratoire d’un nettoyeur chauffant classique de l’industrie, qui délivre la même puissance ultrasonique même lorsque les conditions de charge changent. En outre, les nettoyeurs à ultrasons de paillasse Branson série CPXH offrent une construction extrêmement solide ainsi qu’une conception haute technologie et vous garantissent des années d’utilisation fiable.
Équipez votre laboratoire d’un nettoyeur chauffant classique dans le secteur, qui délivre la même puissance ultrasonique, même si les conditions de charge changent.De plus, les nettoyeurs à ultrasons de plan d’examen Branson série CPXH combinent une construction extrêmement solide ainsi qu’une conception haute technologie, et vous garantissent des années d’utilisation fiable.
Technologiquement avancé avec des fonctions programmables, le CPXH est extrêmement polyvalent grâce à son fonctionnement numérique avec des capacités de suivi de l’alimentation pour s’adapter aux charges légères/lourdes, son contrôle de puissance élevée/faible, son dégazage et son mode veille.
  • La fréquence de balayage élimine les ondes stationnaires et crée une cavitation uniforme dans toute la cuve
  • Transducteurs industriels robustes 40 kHz
  • Minuteur numérique 99–minutes et fonctionnement ultrasonique continu
  • Peut être chauffé jusqu’à 69 °C/156,2 °F avec choix possible entre degrés Fahrenheit ou Celsius
  • Le suivi de la puissance ultrasonique ramène immédiatement la fréquence de la cuve à sa valeur optimale
  • Le circuit de commande suit activement la fréquence de fonctionnement du nettoyeur
  • Assure une cavitation inflexible et une activité constante dans le nettoyeur
  • Le dégazage et le conditionnement de la solution peuvent être configurés jusqu’à 99 minutes
  • Corps en plastique, résistant aux produits chimiques
  • Siphon intégré sur certains modèles
  • Les périodes de dégazage prolongées permettent d’autres applications que le nettoyage comme la préparation d’échantillons, qui inclut le dégazage des liquides, le mélange et l’homogénéisation, la dissolution des solides, la lyse cellulaire et la dispersion des particules
  • Sa fonctionnalité programmable permet à l’utilisateur de définir la température de consigne à laquelle se déclenchent les périodes de dégazage et de traitement aux ultrasons
  • Résultats reproductibles
  • Activation automatique des ultrasons (le cycle ultrasonique commence une fois la température de consigne atteinte)
  • Le contrôle de puissance élevée/faible permet à l’utilisateur de réduire l’amplitude de l’énergie acoustique dans le dispositif de nettoyage (puissance de 100 % pour les applications normales, de 70 % pour les applications délicates)
  • Doté d’un mode veille d’économie d’énergie. Lorsque le cycle est terminé et qu’aucune touche de commande n’a été utilisée depuis 15 minutes, l’unité passe en mode veille. L’unité se rallume dès qu’une touche du contrôleur est enfoncée
  • Indicateur d’alarme de sécurité anti-surchauffe
  • L’étalonnage de la température est accessible par l’utilisateur via le panneau avant
  • Les commandes sont situées au-dessus et derrière la cuve de nettoyage sur un panneau facilement accessible de la tour de commande. Elles sont surélevées par rapport à la cuve pour éviter tout dommage causé par un contact avec les solutions de nettoyage
Spécification
Affichage LCD
Matériau Boîtier en plastique, réservoir en acier inox
Minuteur 90 min
Fréquence 40 kHz
Tension 230/240 V
Capacité (impériale) 1,5 gal.
Capacité (métrique) 5,7 L
Dimensions (P x l x H) intérieures 29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in)
À utiliser avec (application) Nettoyage
Comprend Couvercle de cuve et vanne de vidange
Modèle CPX3800H-E
Poids (impériale) 12 lb
Poids (métrique) 5,4 kg
Garantie 2 ans