Learn More
Branson Ultrasonics™ Micropointes pour Sonifier 200 et 400 watts
Code produit 10201002
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de volume (métrique):
0,1 à 10 ml
0,25 à 10 ml
10 à 50 ml
Amplitude:
116 à 494 μm
59,5 à 247 μm
64 à 247 μm
Intensité:
Très élevé
Ultra haute
Élevé
Type de pointe:
Conique
Double étage
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de volume (métrique) Amplitude Intensité Type de pointe Conditionnement
10201002 0,25 à 10 ml 116 à 494 μm Ultra haute Conique -
10042313 0,1 à 10 ml 64 à 247 μm Très élevé Double étage 1 pièce
10305073 10 à 50 ml 59,5 à 247 μm Élevé Conique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
N’utilisez pas les micropointes en plein air ou à un niveau de sortie supérieur à 7 sur l’ensemble des modèles Sonifier dans la mesure où les pointes se cassent facilement.
Code produit 10201002 Fournisseur Branson Ultrasonics™ Code fournisseur 101148062
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
N’utilisez pas les micropointes en plein air ou à un niveau de sortie supérieur à 7 sur l’ensemble des modèles Sonifier dans la mesure où les pointes se cassent facilement.
Conçus pour traiter les échantillons contenus dans les récipients de petit diamètre à très haute intensité
Choisissez parmi les micropointes étagées ou coniques
Doubles micropointes étagées
  • Idéales pour le traitement des globules rouges et blancs, des cellules de culture tissulaire, des cellules HeLa et des cellules ayant une résistance faible à moyenne au fractionnement
  • Se composent d’un coupleur et d’une pointe étagée ; vissez directement dans le convertisseur
  • Ont une amplitude inférieure aux pointes coniques, mais peuvent entrer dans des récipients de diamètre plus petit et plus profond
  • Traitez les solutions jusqu’à 0,5 ml
Micropointes coniques
  • Pour le traitement des spores, champignons, levures, muscles et tissus conjonctifs
  • Vissez ces micropointes dans les sondes à pas standards de 0,5 po avec les extrémités taraudées
Spécification
Amplitude 116 à 494 μm
Plage de volume (métrique) 0,25 à 10 ml
Diamètre (impériale) de la pointe 0,12 po
Diamètre (métrique) de la pointe 0,3 cm
Matériau Titane
À utiliser avec (application) Idéal pour le traitement des spores, champignons, levures, muscles et tissus conjonctifs
À utiliser avec (équipement) Disrupteur de cellules Sonifier™ 200 et 400 W
Intensité Ultra haute
Type de pointe Conique
Type de produit Micropointe conique