Learn More
Cole-Parmer™ Raccords de compression en laiton
Description
Raccord laiton à serrage pour tube rigide
• Température d'utilisation: -65 à +250°C
• Pression maximale: 10 bar
• Raccord laiton fileté MNPT à serrageraccord
• Raccord 1/4 MNPT
• Température d'utilisation: -65 à +250°C
• Pression maximale: 10 bar
• Raccord laiton fileté MNPT à serrageraccord
• Raccord 1/4 MNPT
Spécification
Spécification
| Matériau | Laiton |
| À utiliser avec | NPT(M) de 0,25 po. |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -65°C |
| Quantité d’emballage | 1/boîte |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250 °C |
| Type de produit | Raccord de compression |