Learn More
R&L Enterprises™ Perce-bouchons
Code produit 12863952 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
4 à 18 mm
4 à 25 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
12863952 4 à 18 mm 1 pièce
12873952 4 à 25 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12863952
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Alésage efficace et propre des trous dans le bouchon. Les perce-bouchons R&L Enterprises™ ont un tube de coupe monté avec une poignée en forme de manche sous bride de sécurité.
Alésage efficace et propre des trous dans le bouchon. R&L Enterprises™ Les bouchons à bouchon sont munis d’un tube de coupe monté avec un palier de sécurité sous la poignée en forme.
  • Avec tige pour les alésages d’évidement
  • Fabriqués en laiton
  • Tailles numérotées consécutivement à partir du 1 en haut dans chaque kit
Spécification
Type de produit Perce-bouchons
Diamètre (métrique) externe 4 à 18 mm
Matériau Laiton