Learn More
Fisherbrand™ Kit de poids d’étalonnage en laiton (acier inox), classe M1
Code produit 15525139 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
1 g à 5 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15525139 1 g à 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15525139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1124.52€
    910.00€ / 1 pièces
    Économisez 214.52€
    19% de réduction
Expédition estimée: 05-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les poids d’étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe M1 sont parfaits pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe M2.
  • Poids d’étalonnage de classe M1
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Classification M1
Matériau Acier inoxydable
Poids (métrique) 1 g à 5 kg
Poids 1 g à 5 kg