Learn More
Greiner Bio-One Scelleuse BREATHseal™
Code produit 11920667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stériles
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité unitSize
11920667 Stériles 50 pièces
11910667 Non stérile 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11920667 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 676051
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour la culture des cellules procaryotes et eucaryotes
  • Scelleuse unique perméable au gaz avec une large distribution de pores pour un excellent échange de gaz
  • Disponibilité en version stérile et non stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Translucide
Matériau Feuille de fibres de rayonne, enduite de polyéthylène Kraft Papier siliconé
Stérilité Stériles
Type de produit Scellant BREATHseal
Adhésif, adhésive Acrylique
Épaisseur 0,14 mm
Perçable Oui
Plate Compatibility Microplaque de culture cellulaire, microplaque HTS