Learn More
Fisherbrand™ Électrode sélective d’ions
Code produit 11715648 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Membrane:
Combinée
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Membrane Conditionnement
11715648 Combinée 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11715648
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.00€
    302.17€ / 1 pièces
    Économisez 88.83€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 20-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’électrode combinée sensible aux ions de bromure avec une surface plate interchangeable à membrane solide est idéalement livrée avec une membrane, une solution électrolytique et un joint.
  • Électrode de bromure combinée sensible aux ions avec surface plate interchangeable à membrane solide
  • L’ion à détecter traverse la membrane, ce qui génère une différence de potentiel proportionnelle à la concentration ionique
  • Le temps d’analyse est généralement inférieur à une minute
  • Les étapes de préparation des échantillons, telles que le filtrage ou la distillation, sont rarement nécessaires
Spécification
Description Électrodes sélectives d’ions de bromure
Plage de pH 2 à 14
Membrane Combinée