Description
- Extrémité filetée type ACME
- Non autoclavable
- Poils en polyester
- Zinc torsadé
- Manche en plastique
Spécification
Spécification
| Type de produit | Brosse |
| Bristle Type | Moyen/Raide |
| Color-coded | Non |
| Matériau de la poignée | Plastique |
| Type de poignée | Filetage type ACME |
| Types de pointes | Pliée |
| Stérilité | Non stériles |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Réutilisable |
| Afficher plus |