Learn More
Brannan™ Densimètres BS 718 M100
Description
Pour signaler la densité relative mesurée d’un liquide par rapport à l’eau.Les densimètres Brannan™ BS 718 M100 sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
- BS 718 : 1991 est généralement aligné sur les normes ISO 387 et ISO 649
- Avec une portée de 0,100 g/ml
- Disponibles pour de nombreuses gammes de densité relative
- Ajustés à 20°C
- Avec un tube protecteur en plastique
- Disponibles pour les tensions superficielles faible et moyenne
- Longueur de 250 mm
- Division tous les 0,002 g/ml
Spécification
Spécification
| Quantité | 1Pack |
| Type | Densimètre M100 |
| Précision | 0,002 g/ml |
| Incréments | 0,002 g/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 387, ISO 649 |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Comprend | Tube de protection en plastique |
| À utiliser avec (application) | Ajusté pour la tension superficielle basse |
| Plage de densité relative | 0,900 à 1,000 g/ml |