Learn More
BTX™ Tweezertrode™ Électrode
Description
- Composée d'une pince standard de 11,5 cm modifiée avec des électrodes en forme de disque en acier inoxydable
- Compatible avec BTX Gemini Systèmes d'électroporation X2 et ECM-2001
- L'écart entre les disques d'électrodes peut être ajusté de 1 mm à plus de 2 cm.
- Peut être nettoyé facilement
Informations sur la commande
Kits Tweerzertrode (cata. N° BTX450486) et câble supplémentaire (BTX524) également disponibles séparément.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Applications in vivo, notamment la transfection génique in utero et ex vivo, l'électroporation et l'administration transdermique de médicaments |
| À utiliser avec (équipement) | BTX 830, Gemini X2, ECM 2001+, Héritage ECM Générateur 2001 |
| Matériau | Platinum |
| Gamme de produits | BTX Électroporation |
| Type de produit | Électrode de type pince à épiler |
| Tension | 0/200V |
| Description | Platine Tweezertrode , diamètre 7 mm |
| Diamètre (impériale) | 0,27 in |
| Diamètre (métrique) | 7 mm |
| Forme de l’électrode | Circulaire |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic ou cliniques.