Learn More
Thermo Scientific™ Godets et couvercles Thermo Scientific pour rotor à godets oscillants Thermo Scientific™ TX-150
Code produit 15145253 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Couvercle de godet
Godet
Capacité:
4 x 145 ml
50 mL
Sans objet
Unit Size:
1 pièce
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type de produit Capacité Unit Size
15145253 Godet 50 mL 1 pièce
15165233 Godet 4 x 145 ml 4 pièces
15152693 Couvercle de godet Sans objet -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15145253 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 75005703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00€
    999.00€ / 1 pièces
    Économisez 246.00€
    19% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
Godets ronds et coniques proposés par jeux de quatre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité 50 mL
Type de produit Godet
Type de conteneur Godet conique
Quantité Ensemble de 4
Description Godet conique, non scellé, sans adaptateur nécessaire