Learn More
Thermo Scientific™ Godets pour rotor à godets oscillants pour microplaque Thermo Scientific™ M10
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Accessoires pour rotor à godets oscillants pour microplaque Thermo Scientific™ M10.
Max Tube Dimensions: Height <33 mm
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Rotor M10 |
| Capacité | 4 Standard or 2 Midi-Deepwell plates |
| Type de produit | Godet étanche |
| Description | Godet étanche ; Capacité : 4 plaques standard ou 2 plaques Midi-DeepWell (kit de 2) |