Learn More
Fisherbrand™ Blocs économiseurs de tampon
Code produit 11847633 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Cuve d’électrophorèse horizontale sur gel Sub-Gel Midi
Cuve d’électrophorèse horizontale sur gel Sub-Gel Midi-Plus
Mini unité d’électrophorèse sur gel horizontale Sub-Gel
Conditionnement:
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11847633 Cuve d’électrophorèse horizontale sur gel Sub-Gel Midi-Plus 2 pièces
11867633 Cuve d’électrophorèse horizontale sur gel Sub-Gel Midi 2 pièces
11877633 Mini unité d’électrophorèse sur gel horizontale Sub-Gel 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11847633
Expédition estimée: 05-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réduisent physiquement le volume des compartiments positifs et négatifs de la chambre pour gel, réduisant ainsi les besoins en tampon et les coûts.
  • Faibles volumes de gel et de tampon
  • Disponible pour les unités de gel horizontal multiSUB
Spécification
À utiliser avec (équipement) Cuve d’électrophorèse horizontale sur gel Sub-Gel Midi-Plus
Type Bloc économiseur de tampon
Quantité 2 de chaque