Learn More
Fisherbrand™ Bec Bunsen avec connecteur Tétine sans lampe témoin
Code produit 11789767 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de gaz:
Butane, LPG, Propane
Méthane, Gaz naturel
Diamètre (métrique) de l’entrée extérieure:
5 mm
9 mm
13 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de gaz Diamètre (métrique) de l’entrée extérieure unitSize
11789767 Butane, LPG, Propane 13 mm 1 pièce
11779767 Méthane, Gaz naturel 9 mm 1 pièce
11749777 Butane, LPG, Propane 5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11789767
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Atteint des températures d’environ 900°C avec des buses de butane et d’environ 1000°C sur les becs de gaz naturel.
  • Brûleur en acier chromé
  • Base en fonte
  • Régulation du gaz par vanne à aiguille
  • À utiliser avec le gaz naturel ou le butane / propane
Spécification
Type de produit Bec Bunsen
Type de gaz Butane, LPG, Propane
Description Consommation de 144 l/h.
Diamètre (métrique) 13 mm
Diamètre (métrique) de l’entrée extérieure 13 mm
À utiliser avec (application) Connecteur Tétine
Hauteur (métrique) 145 mm
Comprend Connecteur T-Tine
Nb par paquet 1 de chaque