Learn More
Wld Tec™ Bec Bunsen de sécurité Flame 100
Code produit 11774169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de gaz:
Butane, Gaz naturel, Propane
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de gaz Conditionnement
11774169 Butane, Gaz naturel, Propane 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11774169 Fournisseur Wld Tec™ Code fournisseur 2.100.000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    813.33€
    329.00€ / 1 pièces
    Économisez 484.33€
    59% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Alternative sûre pour les Bunsen ou brûleurs à alcool traditionnels. Le bec Bunsen de sécurité Wld Tec™ Flame 100 convient parfaitement à toutes les applications de laboratoire liées aux flammes.
  • Multifonction
    • Convient à toutes les applications de laboratoire liées aux flammes
    • La flamme de précision permet un chauffage gradué ainsi qu’une stérilisation sûre
    • La taille et l’intensité de la flamme peuvent être ajustées à l’infini
  • Fonctionnement simple
    • Activé par une pression sur un bouton
    • Commande par pédale en option
    • Contrôle par capteur externe IR en option
  • Sécurité fiable
    • Système de commande de sécurité (SCS)
    • Activation de l’arrêt des gaz
    • Protection contre la surchauffe
    • Détection de colmatage de la tête du brûleur
  • Efficacité
    • Utilisation économique
    • Consommation réduite de gaz
  • Compacte et robuste
    • Boîtier et brûleur en acier inox
    • Tube de brûleur amovible pour un nettoyage facile
    • Faible encombrement
Spécification
Type de gaz Butane, Gaz naturel, Propane
Hauteur (métrique) 34 mm
Nb par paquet 1 de chaque
Type de produit Brûleur à gaz de laboratoire