Learn More
Wld Tec™ Brûleur à gaz de base Fuego SCS
Code produit 10485173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de gaz:
Butane, Gaz naturel, Propane
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de gaz Conditionnement
10485173 Butane, Gaz naturel, Propane 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10485173 Fournisseur Wld Tec™ Code fournisseur 8.201.000
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Brûleur à gaz de laboratoire sûr, rationalisé, polyvalent et économe en énergie. Le brûleur à gaz Wld Tec™ Fuego SCS pro est fabriqué en acier inox et en verre résistant à la chaleur.
  • Fonctionnement par bouton ou par pédale
  • Filtre d’admission de gaz
  • Homologation DVGW
  • Conception moderne
    • Un boîtier bas favorise le confort de travail
    • Perturbation de l’air réduite
    • Tête de brûleur amovible pour le nettoyage
    • Vidange intégrée
  • Universel
    • Accepte les alimentations en gaz naturel et gaz propane / butane, les cartouches de gaz ou les bouteilles de gaz
  • Sécurité
    • Protection contre la surchauffe
    • Contrôle continu de la tête du brûleur
    • Détection de colmatage de la tête du brûleur
    • Affichage de la chaleur résiduelle
    • Respect de l’environnement
    • Efficacité énergétique conforme aux normes les plus récentes
  • Garantie de retour
    • Les brûleurs WLD-TEC plus anciens seront repris et éliminés dans le respect de l’environnement
  • Robuste
    • La construction en acier inoxydable s’étend aux commandes et à la connexion au gaz
    • Écran en verre résistant à la chaleur
Spécification
Type de gaz Butane, Gaz naturel, Propane
Longueur (métrique) 103 mm
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 49 mm
Comprend Fonctionnement de la pédale et du bouton
Température max. (métrique) 1 300°C (gaz naturel), 1 350°C (gaz liquide)
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (métrique) 700 g
Largeur (métrique) 130 mm
Type de produit Bec Bunsen