Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en néoprène de bec Bunsen
Code produit 11855522 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
450 mm
600 mm
750 mm
900 mm
2 m
10 m
Conditionnement:
1 pièce
10m
2m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) Conditionnement
11855522 600 mm 1 pièce
12330768 10 m 10m
10492624 2 m 2m
11845522 450 mm -
11865522 750 mm 1 pièce
11875522 900 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11855522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.83€
    11.97€ / 1 pièces
    Économisez 16.86€
    58% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les brûleurs à gaz naturel (méthane) et à charbon.
Avec extrémités renforcées pour un montage sur bec Bunsen et robinet à gaz
Spécification
Matériau Néoprène
Longueur totale (métrique) 600 mm
Épaisseur (métrique) 1,5 mm
À utiliser avec Bec Bunsen