Learn More
Fisherbrand™ Bec Bunsen sans lampe témoin avec connexion NF, ouverture de 13 mm
Code produit 11765396 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de gaz:
Butane, LPG, Propane
Méthane, Gaz naturel
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de gaz Conditionnement
11765396 Méthane, Gaz naturel 1 pièce
11775396 Butane, LPG, Propane 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11765396
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Qualité des flammes et fuites testées avant conditionnement.
  • Raccordement NF
  • Non équipé d’un régulateur d’air
  • diamètre de la tête de brûleur : 13 mm
  • Hauteur totale : 145 mm
  • Brûleur en acier chromé, socle en fonte
Spécification
Type de produit Bec Bunsen
À utiliser avec (équipement) Connecteur NF de vissage G 0,5 in
Type de gaz Méthane, Gaz naturel
Description Consommation de 107 l/h
Diamètre (métrique) 13 mm
Hauteur (métrique) 145 mm
Comprend Connecteur NF
Nb par paquet 1 de chaque