Learn More
Fisherbrand™ Bec Bunsen sans lampe témoin avec connexion NF, ouverture de 13 mm
Code produit 11775396 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de gaz:
Butane, LPG, Propane
Méthane, Gaz naturel
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de gaz unitSize
11775396 Butane, LPG, Propane 1 pièce
11765396 Méthane, Gaz naturel 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11775396
Expédition estimée: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Qualité des flammes et fuites testées avant conditionnement.
  • Raccordement NF
  • Non équipé d’un régulateur d’air
  • diamètre de la tête de brûleur : 13 mm
  • Hauteur totale : 145 mm
  • Brûleur en acier chromé, socle en fonte
Spécification
Type de produit Bec Bunsen
À utiliser avec (équipement) Connecteur NF de vissage G 0,5 in
Type de gaz Butane, LPG, Propane
Description Consommation de 144 l/h
Diamètre (métrique) 13 mm
Hauteur (métrique) 145 mm
Comprend Connecteur NF
Nb par paquet 1 de chaque