Learn More
Bupropion hydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
A selective inhibitor of dopamine uptake
84.20€ - 196.00€
Identifiants chimiques
CAS 31677-93-7
Formule moléculaire C13H19Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 276.201
Numéro MDL MFCD00055209
Clé InChI HEYVINCGKDONRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bupropion hydrochloride, wellbutrin, 2-tert-butylamino-1-3-chlorophenyl propan-1-one hydrochloride, bupropion hcl, zyban, wellbutrin xl, bupropion hydrocloride, wellbutrin sr, budeprion, forfivo xl
CID PubChem 62884
Nom IUPAC 2-(tert-butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one;hydrochloride
SMILES CC(C(=O)C1=CC(=CC=C1)Cl)NC(C)(C)C.Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15453759
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61105.MD
250mg
84.20€
250mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15443759
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61105.03
1g
196.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Bupropion HC is used as an inhibitor of dopamine and SLC6A2. Bupropion is efficacious as an antidepressant because of its effects on nicotinic receptors, it is also used to promote smoking cessation.
Solubility
Soluble in water (>25 mg/ml), ethanol 193mg/ml, 0.1 N HCl 333 mg/ml
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
Spécification
Identifiants chimiques
31677-93-7
276.201
HEYVINCGKDONRU-UHFFFAOYSA-N
62884
CC(C(=O)C1=CC(=CC=C1)Cl)NC(C)(C)C.Cl
C13H19Cl2NO
MFCD00055209
bupropion hydrochloride, wellbutrin, 2-tert-butylamino-1-3-chlorophenyl propan-1-one hydrochloride, bupropion hcl, zyban, wellbutrin xl, bupropion hydrocloride, wellbutrin sr, budeprion, forfivo xl
2-(tert-butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one;hydrochloride
Spécification
Bupropion hydrochloride
C13H19Cl2NO
14,1499
Soluble in water (>25mg/ml),ethanol 193mg/ml,0.1 N HCl 333mg/ml
CC(C(=O)C1=CC(=CC=C1)Cl)NC(C)(C)C.Cl
276.201
276.2
31677-93-7
MFCD00055209
bupropion hydrochloride, wellbutrin, 2-tert-butylamino-1-3-chlorophenyl propan-1-one hydrochloride, bupropion hcl, zyban, wellbutrin xl, bupropion hydrocloride, wellbutrin sr, budeprion, forfivo xl
HEYVINCGKDONRU-UHFFFAOYSA-N
2-(tert-butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one;hydrochloride
62884
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 250-759-9
missing translation for 'rtecsNumber' : UG8858000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures