Learn More
Pinnacle Brush™ Brosses à poils de burette
Code produit 12801944
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
510 mm
610 mm
760 mm
915 mm
Diamètre (métrique) des poils:
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
À utiliser avec (équipement):
Burette de 10 mL
Burette de 100 mL
Burette de 25 ml
Burette de 50 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) des poils À utiliser avec (équipement)
12801944 510 mm 13 mm Burette de 10 mL
12811944 610 mm 16 mm Burette de 25 ml
12338328 760 mm 19 mm Burette de 50 ml
12348328 915 mm 25 mm Burette de 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12801944 Fournisseur Pinnacle Brush™ Code fournisseur T401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.80€
    22.80€ / 10 pièces
    Économisez 1.00€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour nettoyer les burettes étroites et autres instruments difficiles d'accès. Pinnacle Brush™ Les brosses à poils de burette sont fournies par paquets de 10.
  • Sur poignées en fil d’acier galvanisé
  • Disponible pour une gamme de burettes de différentes tailles et de diamètres de têtes de nettoyage.
Spécification
Type de produit Brosse à burette
Matériau des poils Fibre
Matériau de la poignée Métal
Diamètre (métrique) 1.6 cm
Diamètre (métrique) des poils 13 mm
À utiliser avec (équipement) Burette de 10 mL
Longueur (métrique) 510 mm
Longueur (métrique) de la brosse 8.5 cm
Longueur (métrique) de la poignée 43.5 cm
Quantité Boîte de 10
Dimensions Circonférence de la brosse : 5 cm