Learn More
Pinnacle Brush™ Brosses à poils de burette
Description
- Sur poignées en fil d’acier galvanisé
- Disponible pour une gamme de burettes de différentes tailles et de diamètres de têtes de nettoyage.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Brosse à burette |
| Matériau des poils | Fibre |
| Matériau de la poignée | Métal |
| Diamètre (métrique) | 1.9 cm |
| Diamètre (métrique) des poils | 16 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Burette de 25 ml |
| Longueur (métrique) | 610 mm |
| Longueur (métrique) de la brosse | 10 cm |
| Longueur (métrique) de la poignée | 52 cm |
| Quantité | Boîte de 10 |
| Afficher plus |