Learn More
Wheaton™ Bouchons pour lyophilisateur en caoutchouc
Code produit 13550970 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
14 mm
20 mm
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
13550970 14 mm 1000 pièces
14833592 20 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13550970 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur 600005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    168.64€ / 1000 pièces
    Économisez 98.36€
    36% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Add to basket
Permet de fermer en toute sécurité les flacons et bouteilles. Wheaton™ Les bouchons lyophilisés en caoutchouc sont fabriqués à partir de caoutchouc butyle.
  • Disponible dans deux tailles
  • Les bouchons pour lyophilisateur sont poussoirs (sans bouchon à vis)
Specifications
Diamètre (métrique) 14 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons de diagnostic
Couleur Gris
Matériau Caoutchouc butyle
Type de produit Bouchon d’obturation