Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en TPE C-Flex™ (ACDF) 374
Code produit 15640755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3,175 mm
6,4 mm
9,6 mm
12,8 mm
Diamètre (métrique) externe:
6,4 mm
11,2 mm
15,9 mm
19 mm
Pression maximale:
17°psi
23 psi
28 psi
35 psi
Conditionnement:
15m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Pression maximale unitSize
15640755 9,6 mm 15,9 mm 23 psi 15m
15167626 3,175 mm 6,4 mm 35 psi 15m
15690735 6,4 mm 11,2 mm 28 psi 15m
15600765 12,8 mm 19 mm 17°psi 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15640755 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur 3743754
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
translucide biopharmaceutique C-Flex™ Le tube 374 TPE est spécialement conçu pour répondre aux exigences critiques des applications pharmaceutiques et biopharmaceutiques en matière de traitement des fluides.
C-Flex™ Le tube biopharmaceutique est le tube original breveté en élastomère thermoplastique, conçu spécifiquement pour répondre aux exigences critiques des applications pharmaceutiques et biopharmaceutiques en matière de traitement des fluides. C-Flex Les tubes destinés à la fabrication biopharmaceutique sont spécialement conçus pour les connexions de soudage aseptiques et la déconnexion étanche. C-Flex Les tubes sont fabriqués à partir d'élastomère thermoplastique de qualité pharmaceutique, et des rapports complets de validation et de tests de profil extractible sont disponibles pour faciliter la validation. C-Flex applications.
  • Scellable et soudable avant ou après la stérilisation
  • Stérilisable par irradiation gamma et aux rayons X ainsi que par autoclave
  • Conforme aux USP Classe VI et ISO normes
  • Pack de validation complet disponible pour tous les produits promus C-Flex produits
  • Moulable, collable et formable pour les assemblages à usage unique et les surmoulages
  • Reste flexible de -45 °C à 135 °C (-50 °F à 275 °F)
  • Beaucoup moins perméable que le silicone
  • Tous les promus C-Flex Les produits sont exempts de composants d'origine animale (ADCF )
  • C-Flex Le modèle 072 présente une excellente durabilité dans les applications de pompes péristaltiques.
Applications courantes
  • Déconnexions d'étanchéité aseptique
  • Raccordements par soudage aseptique
  • Transfert de fluides dans les milieux pharmaceutiques, biopharmaceutiques et/ou de laboratoire
  • Assemblages à usage unique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité USP, USDA, GMP
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,38 po
Diamètre (métrique) interne 9,6 mm
Matériau C-Flex
Diamètre (impériale) externe 0,63 in
Diamètre (métrique) externe 15,9 mm
Longueur totale (impériale) 50 ft.
Longueur totale (métrique) 15,24 m
Épaisseur (impériale) 0,125 po
Épaisseur (métrique) 3,2 mm
Température min. de fonctionnement (métrique) -45°C
Quantité d’emballage 1 de chaque
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Pression maximale 23 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Type de produit Tubulures