Learn More
- Home
- Products
- De la tubulure
- Tubulures en plastique
- Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Tube TPE 082
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Tube TPE 082
Code produit 15650685| Code produit | Diamètre (métrique) externe | Pression maximale | Longueur totale (métrique) | Épaisseur (métrique) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 15650685 | 6,4 mm | 1 106 psi | 15,2 m | 1,6 mm | 15m |
| 15660685 | 6,4 mm | 1 106 psi | 152,4 m | 1,6 mm | 152m |
| 15670685 | 6,4 mm | 1 106 psi | 762,0 m | 1,6 mm | 762m |
| 17973421 | 8 mm | 22 psi (à 19°C) | 107 m | 1,6 mm | 107m |
| 15690685 | 8 mm | 1 106 psi | 106,7 m | 1,6 mm | 107m |
| 15600695 | 8,0 mm | 1 106 psi | 457,2 m | 1,6 mm | 457m |
| 15610695 | 9,5 mm | 1 106 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15m |
| 15640695 | 9,5 mm | 1 106 psi | 15,2 m | 1,6 mm | 15m |
| 15670695 | 11,2 mm | 1 106 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15m |
| 15680695 | 11,2 mm | 1 106 psi | 91,4 m | 2,4 mm | 91m |
| 15690695 | 11,2 mm | 1 106 psi | 213,3 m | 2,4 mm | 213m |
| 15660695 | 9,5 mm | 1 106 psi | 304,8 m | 1,6 mm | 305m |
| 15650695 | 9,5 mm | 1 106 psi | 106,7 m | 1,6 mm | 107m |
| 17923571 | 12,7 mm | 12 psi (à 19°C) | 61 cm | 1,6 mm | 61m |
| 15660705 | 12,7 mm | 1 106 psi | 15,2 m | 1,6 mm | 15m |
| 15630705 | 12,7 mm | 1 106 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15m |
| 15600705 | 12,7 mm | 1 106 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15m |
| 15670705 | 12,7 mm | 1 106 psi | 61,0 m | 1,6 mm | 61m |
| 15610705 | 12,7 mm | 1 106 psi | 61,0 m | 3,2 mm | 61m |
| 15650705 | 12,7 mm | 1 106 psi | 152,4 m | 2,4 mm | 152m |
| 15620705 | 12,7 mm | 1 106 psi | 152,4 m | 3,2 mm | 152m |
| 17933511 | 14,3 mm | 16 psi (à 19°C) | 61 cm | 2,4 mm | 61m |
| 17983511 | 14,3 mm | 16 psi (à 19°C) | 122 m | 2,4 mm | 122m |
| 15600715 | 14,3 mm | 1 106 psi | 61,0 m | 2,4 mm | 61m |
| 15620715 | 15,9 mm | 1 106 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15m |
| 15630715 | 15,9 mm | 1 106 psi | 45,7 m | 3,2 mm | 46m |
| 15640715 | 15,9 mm | 1 106 psi | 106,7 m | 3,2 mm | 107m |
| 15650715 | 17,4 mm | 1 106 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15m |
| 15680715 | 19,1 mm | 1 106 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15m |
| 15690715 | 19,1 mm | 1 106 psi | 27,4 m | 3,2 mm | 27m |
| 17943421 | 19,1 mm | 15 psi (à 19°C) | 76 m | 3,2 mm | 76m |
| 15600725 | 19,1 mm | 1 106 psi | 76,2 m | 3,2 mm | 76m |
| 15610725 | 22,2 mm | 1 106 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15m |
| 15620725 | 25,4 mm | 1 106 psi | 4,5 m | 3,2 mm | 4.50m |
| 15630725 | 28,3 mm | 1 106 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50m |
| 15630685 | 34,9 mm | 1 106 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50m |
| 15640685 | 38,1 mm | 1 106 psi | 4,5 m | 6,4 mm | 4.50m |
-
73.17€
48.13€ / 15m
Économisez 25.04€
34% de réduction
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Descrizione
C-Flex™ Le tube biopharmaceutique est le tube original breveté en élastomère thermoplastique, conçu spécifiquement pour répondre aux exigences critiques des applications pharmaceutiques et biopharmaceutiques en matière de traitement des fluides. C-Flex Les tubes destinés à la fabrication biopharmaceutique sont spécialement conçus pour les connexions de soudage aseptiques et la déconnexion étanche. C-Flex Les tubes sont fabriqués à partir d'élastomère thermoplastique de qualité pharmaceutique, et des rapports complets de validation et de tests de profil extractible sont disponibles pour faciliter la validation. C-Flex applications.
- Scellable et soudable avant ou après la stérilisation
- Stérilisable par irradiation gamma et aux rayons X ainsi que par autoclave
- Conforme aux USP Classe VI et ISO normes
- Pack de validation complet disponible pour tous les produits promus C-Flex produits
- Moulable, collable et formable pour les assemblages à usage unique et les surmoulages
- Reste flexible de -45 °C à +135 °C (-50 °F à +275 °F)
- Beaucoup moins perméable que le silicone
- Tous les promus C-Flex Les produits sont exempts de composants d'origine animale (ADCF )
- C-Flex Le modèle 072 présente une excellente durabilité dans les applications de pompes péristaltiques.
Applications courantes
- Déconnexions d'étanchéité aseptique
- Raccordements par soudage aseptique
- Transfert de fluides dans les milieux pharmaceutiques, biopharmaceutiques et/ou de laboratoire
- Assemblages à usage unique
Specifica
Specifica
| Certifications/Conformité | USP classe VI, ISO 10993, EP |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,125 po |
| Diamètre (métrique) interne | 3,2 mm |
| Matériau | Thermoplastique |
| Diamètre (impériale) externe | 1/4 in |
| Diamètre (métrique) externe | 6,4 mm |
| Longueur totale (impériale) | 50 pi |
| Longueur totale (métrique) | 15,2 m |
| Épaisseur (impériale) | 0,062 po |
| Épaisseur (métrique) | 1,6 mm |
| Allongement | 874% |
| À utiliser avec (application) | Applications pharmaceutiques et biopharmaceutiques, dispositifs à usage unique |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -45°C |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Translucide |
| Dureté | 60 (Shore A) |
| Flexibilité | Flexible |
| Pression maximale | 1 106 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135 °C |
| Type de produit | Tubulures |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.