Learn More
- Home
- Products
- De la tubulure
- Tubulures en plastique
- Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Tube TPE 082
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Tube TPE 082
Code produit 15670695| Code produit | Diamètre (métrique) externe | Pression maximale | Longueur totale (métrique) | Épaisseur (métrique) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 15670695 | 11,2 mm | 1 106 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15m |
| 15650685 | 6,4 mm | 1 106 psi | 15,2 m | 1,6 mm | 15m |
| 15660685 | 6,4 mm | 1 106 psi | 152,4 m | 1,6 mm | 152m |
| 15670685 | 6,4 mm | 1 106 psi | 762,0 m | 1,6 mm | 762m |
| 17973421 | 8 mm | 22 psi (à 19°C) | 107 m | 1,6 mm | 107m |
| 15690685 | 8 mm | 1 106 psi | 106,7 m | 1,6 mm | 107m |
| 15600695 | 8,0 mm | 1 106 psi | 457,2 m | 1,6 mm | 457m |
| 15610695 | 9,5 mm | 1 106 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15m |
| 15640695 | 9,5 mm | 1 106 psi | 15,2 m | 1,6 mm | 15m |
| 15680695 | 11,2 mm | 1 106 psi | 91,4 m | 2,4 mm | 91m |
| 15690695 | 11,2 mm | 1 106 psi | 213,3 m | 2,4 mm | 213m |
| 15660695 | 9,5 mm | 1 106 psi | 304,8 m | 1,6 mm | 305m |
| 15650695 | 9,5 mm | 1 106 psi | 106,7 m | 1,6 mm | 107m |
| 17923571 | 12,7 mm | 12 psi (à 19°C) | 61 cm | 1,6 mm | 61m |
| 15660705 | 12,7 mm | 1 106 psi | 15,2 m | 1,6 mm | 15m |
| 15630705 | 12,7 mm | 1 106 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15m |
| 15600705 | 12,7 mm | 1 106 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15m |
| 15670705 | 12,7 mm | 1 106 psi | 61,0 m | 1,6 mm | 61m |
| 15610705 | 12,7 mm | 1 106 psi | 61,0 m | 3,2 mm | 61m |
| 15650705 | 12,7 mm | 1 106 psi | 152,4 m | 2,4 mm | 152m |
| 15620705 | 12,7 mm | 1 106 psi | 152,4 m | 3,2 mm | 152m |
| 17933511 | 14,3 mm | 16 psi (à 19°C) | 61 cm | 2,4 mm | 61m |
| 17983511 | 14,3 mm | 16 psi (à 19°C) | 122 m | 2,4 mm | 122m |
| 15600715 | 14,3 mm | 1 106 psi | 61,0 m | 2,4 mm | 61m |
| 15620715 | 15,9 mm | 1 106 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15m |
| 15630715 | 15,9 mm | 1 106 psi | 45,7 m | 3,2 mm | 46m |
| 15640715 | 15,9 mm | 1 106 psi | 106,7 m | 3,2 mm | 107m |
| 15650715 | 17,4 mm | 1 106 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15m |
| 15680715 | 19,1 mm | 1 106 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15m |
| 15690715 | 19,1 mm | 1 106 psi | 27,4 m | 3,2 mm | 27m |
| 17943421 | 19,1 mm | 15 psi (à 19°C) | 76 m | 3,2 mm | 76m |
| 15600725 | 19,1 mm | 1 106 psi | 76,2 m | 3,2 mm | 76m |
| 15610725 | 22,2 mm | 1 106 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15m |
| 15620725 | 25,4 mm | 1 106 psi | 4,5 m | 3,2 mm | 4.50m |
| 15630725 | 28,3 mm | 1 106 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50m |
| 15630685 | 34,9 mm | 1 106 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50m |
| 15640685 | 38,1 mm | 1 106 psi | 4,5 m | 6,4 mm | 4.50m |
Utilisez le code promo 27996
Connectez-vous pour voir le stock disponible
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27996" pour bénéficier de cette offre.
Description
C-Flex™ Le tube biopharmaceutique est le tube original breveté en élastomère thermoplastique, conçu spécifiquement pour répondre aux exigences critiques des applications pharmaceutiques et biopharmaceutiques en matière de traitement des fluides. C-Flex Les tubes destinés à la fabrication biopharmaceutique sont spécialement conçus pour les connexions de soudage aseptiques et la déconnexion étanche. C-Flex Les tubes sont fabriqués à partir d'élastomère thermoplastique de qualité pharmaceutique, et des rapports complets de validation et de tests de profil extractible sont disponibles pour faciliter la validation. C-Flex applications.
- Scellable et soudable avant ou après la stérilisation
- Stérilisable par irradiation gamma et aux rayons X ainsi que par autoclave
- Conforme aux USP Classe VI et ISO normes
- Pack de validation complet disponible pour tous les produits promus C-Flex produits
- Moulable, collable et formable pour les assemblages à usage unique et les surmoulages
- Reste flexible de -45 °C à +135 °C (-50 °F à +275 °F)
- Beaucoup moins perméable que le silicone
- Tous les promus C-Flex Les produits sont exempts de composants d'origine animale (ADCF )
- C-Flex Le modèle 072 présente une excellente durabilité dans les applications de pompes péristaltiques.
Applications courantes
- Déconnexions d'étanchéité aseptique
- Raccordements par soudage aseptique
- Transfert de fluides dans les milieux pharmaceutiques, biopharmaceutiques et/ou de laboratoire
- Assemblages à usage unique
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP classe VI, ISO 10993, EP |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 1/4 in |
| Diamètre (métrique) interne | 6,4 mm |
| Matériau | Thermoplastique |
| Diamètre (impériale) externe | 7/16 in. |
| Diamètre (métrique) externe | 11,2 mm |
| Longueur totale (impériale) | 50 pi |
| Longueur totale (métrique) | 15,2 m |
| Épaisseur (impériale) | 0,094 po |
| Épaisseur (métrique) | 2,4 mm |
| Allongement | 874% |
| À utiliser avec (application) | Applications pharmaceutiques et biopharmaceutiques, dispositifs à usage unique |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -45°C |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Translucide |
| Dureté | 60 (Shore A) |
| Flexibilité | Flexible |
| Pression maximale | 1 106 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135 °C |
| Type de produit | Tubulures |
| Afficher plus Afficher moins |