Learn More
Masterflex™ Tubulure de transfert, C-Flex™, blanc opaque
Description
Répond aux exigences de diverses industries
- Idéal pour les applications à usage général, à usage unique et à circuit de fluide étendu
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Approbations réglementaires correspondant à votre application u
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Normes USP classe VI, FDA, GMP |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 3 mm |
| Matériau | Silicone |
| Diamètre (métrique) externe | 6,4 mm |
| Longueur totale (métrique) | 7,5 m |
| Épaisseur (métrique) | 1,6 mm |
| À utiliser avec (application) | Usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -45°C |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Afficher plus |