Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Tube en TPE 374
Code produit 15630735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
6,4 mm
8,0 mm
8,0 mm
9,5 mm
11,2 mm
12,7 mm
12,7 mm
14,3 mm
15,9 mm
17,4 mm
19,05 mm
19,1 mm
19,1 mm
22,2 mm
25,4 mm
28,3 mm
34,9 mm
38,1 mm
Pression maximale:
1190 psi
12 psi (à 19°C)
14 psi (à 19°C)
16 psi (à 19°C)
18 psi (à 19°C)
20 psi (à 19°C)
21 psi (à 19°C)
22 psi (à 19°C)
25 psi (à 19°C)
30 psi (à 19 °C)
31 psi (à 19°C)
Longueur totale (métrique):
4,5 m
15,2 m
15,24 m
27,4 m
45,7 m
61,0 m
61 cm
76 m
76,2 m
91,4 m
106,7 m
107 m
122 m
152,4 m
152,4 m
213,3 m
304,8 m
457,2 m
762,0 m
Épaisseur (métrique):
1,6 mm
1,6 mm
2,4 mm
2,4 mm
3,2 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Conditionnement:
107m
122m
152m
15m
213m
27m
305m
4.50m
457m
46m
5 pièces
61m
762m
76m
91m
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Pression maximale Longueur totale (métrique) Épaisseur (métrique) Conditionnement
15630735 9,5 mm 30 psi (à 19 °C) 15,2 m 2,4 mm 15m
15670725 6,4 mm 25 psi (à 19°C) 15,24 m 1,6 mm 15m
15680725 6,4 mm 25 psi (à 19°C) 152,4 m 1,6 mm 152m
15690725 6,4 mm 25 psi (à 19°C) 762,0 m 1,6 mm 762m
15610735 8,0 mm 22 psi (à 19°C) 107 m 1,6 mm 107m
17963511 8,0 mm 22 psi (à 19°C) 107 m 1,6 mm 107m
15620735 8,0 mm 22 psi (à 19°C) 457,2 m 1,6 mm 457m
15680735 9,5 mm 16 psi (à 19°C) 304,8 m 1,6 mm 305m
13499698 9,5 mm 16 psi (à 19°C) 15,2 m 1,6 mm 5 pièces
15670735 9,5 mm 16 psi (à 19°C) 106,7 m 1,6 mm 107m
15600745 11,2 mm 21 psi (à 19°C) 91,4 m 2,4 mm 91m
15610745 11,2 mm 21 psi (à 19°C) 213,3 m 2,4 mm 213m
15680745 12,7 mm 12 psi (à 19°C) 15,2 m 1,6 mm 15m
15690745 12,7 mm 12 psi (à 19°C) 61 cm 1,6 mm 61m
17983421 12,7 mm 12 psi (à 19°C) 61 cm 1,6 mm 61m
15650745 12,7 mm 20 psi (à 19°C) 15,2 m 2,4 mm 15m
15670745 12,7 mm 20 psi (à 19°C) 152,4 m 2,4 mm 152m
15620745 12,7 mm 31 psi (à 19°C) 15,2 m 3,2 mm 15m
15630745 12,7 mm 31 psi (à 19°C) 61,0 m 3,2 mm 61m
15640745 12,7 mm 31 psi (à 19°C) 152,4 m 3,2 mm 152m
15620755 14,3 mm 18 psi (à 19°C) 61,0 m 2,4 mm 61m
17963421 14,3 mm 18 psi (à 19°C) 61,0 m 2,4 mm 61m
17903501 14,3 mm 18 psi (à 19°C) 122 m 2,4 mm 122m
15650755 15,9 mm 20 psi (à 19°C) 45,7 m 3,2 mm 46m
15660755 15,9 mm 20 psi (à 19°C) 106,7 m 3,2 mm 107m
15670755 17,4 mm 22 psi (à 19°C) 15,2 m 2,4 mm 15m
17993511 19,05 mm 16 psi (à 19°C) 76 m 3,2 mm 76m
15610765 19,1 mm 16 psi (à 19°C) 27,4 m 3,2 mm 27m
15620765 19,1 mm 16 psi (à 19°C) 76,2 m 3,2 mm 76m
15630765 22,2 mm 14 psi (à 19°C) 15,2 m 3,2 mm 15m
15640765 25,4 mm 1190 psi 4,5 m 3,2 mm 4.50m
15650765 28,3 mm 1190 psi 4,5 m 4,8 mm 4.50m
15650725 34,9 mm 1190 psi 4,5 m 4,8 mm 4.50m
15660725 38,1 mm 1190 psi 4,5 m 6,4 mm 4.50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Code produit 15630735 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences™ Code fournisseur 3741883
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
translucide biopharmaceutique C-Flex™ Le tube 374 TPE est spécialement conçu pour répondre aux exigences critiques des applications pharmaceutiques et biopharmaceutiques en matière de traitement des fluides.
C-Flex™ Le tube biopharmaceutique est le tube original breveté en élastomère thermoplastique, conçu spécifiquement pour répondre aux exigences critiques des applications pharmaceutiques et biopharmaceutiques en matière de traitement des fluides. C-Flex Les tubes destinés à la fabrication biopharmaceutique sont spécialement conçus pour les connexions de soudage aseptiques et la déconnexion étanche. C-Flex Les tubes sont fabriqués à partir d'élastomère thermoplastique de qualité pharmaceutique, et des rapports complets de validation et de tests de profil extractible sont disponibles pour faciliter la validation. C-Flex applications.
  • Scellable et soudable avant ou après la stérilisation
  • Stérilisable par irradiation gamma et aux rayons X ainsi que par autoclave
  • Conforme aux USP Classe VI et ISO normes
  • Pack de validation complet disponible pour tous les produits promus C-Flex produits
  • Moulable, collable et formable pour les assemblages à usage unique et les surmoulages
  • Reste flexible de -45 °C à 135 °C (-50 °F à 275 °F)
  • Beaucoup moins perméable que le silicone
  • Tous les promus C-Flex Les produits sont exempts de composants d'origine animale (ADCF )
  • C-Flex Le modèle 072 présente une excellente durabilité dans les applications de pompes péristaltiques.
Applications courantes
  • Déconnexions d'étanchéité aseptique
  • Raccordements par soudage aseptique
  • Transfert de fluides dans les milieux pharmaceutiques, biopharmaceutiques et/ou de laboratoire
  • Assemblages à usage unique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité USP classe VI, ISO 10993, EP
Description 150 pi
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 3/16 in
Diamètre (métrique) interne 4,8 mm
Matériau C-Flex
Diamètre (impériale) externe 0,375 in
Diamètre (métrique) externe 9,5 mm
Longueur totale (impériale) 50 pi
Longueur totale (métrique) 15,2 m
Épaisseur (impériale) 0,094 po
Épaisseur (métrique) 2,4 mm
Allongement 915%
À utiliser avec (application) Applications pharmaceutiques et biopharmaceutiques, dispositifs à usage unique
Température min. de fonctionnement (métrique) -45°C
Stérilité Non stérile
Couleur Translucide
Dureté 60 (Shore A)
Flexibilité Flexible
Pression maximale 30 psi (à 19 °C)
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Type de produit Tubulures