Learn More
- Home
- Products
- De la tubulure
- Tubulures en plastique
- Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Tube en TPE 374
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Tube en TPE 374
Code produit 15670725| Code produit | Diamètre (métrique) externe | Pression maximale | Longueur totale (métrique) | Épaisseur (métrique) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 15670725 | 6,4 mm | 25 psi (à 19°C) | 15,24 m | 1,6 mm | 15m |
| 15680725 | 6,4 mm | 25 psi (à 19°C) | 152,4 m | 1,6 mm | 152m |
| 15690725 | 6,4 mm | 25 psi (à 19°C) | 762,0 m | 1,6 mm | 762m |
| 15610735 | 8,0 mm | 22 psi (à 19°C) | 107 m | 1,6 mm | 107m |
| 17963511 | 8,0 mm | 22 psi (à 19°C) | 107 m | 1,6 mm | 107m |
| 15620735 | 8,0 mm | 22 psi (à 19°C) | 457,2 m | 1,6 mm | 457m |
| 15680735 | 9,5 mm | 16 psi (à 19°C) | 304,8 m | 1,6 mm | 305m |
| 13499698 | 9,5 mm | 16 psi (à 19°C) | 15,2 m | 1,6 mm | 5 pièces |
| 15670735 | 9,5 mm | 16 psi (à 19°C) | 106,7 m | 1,6 mm | 107m |
| 15630735 | 9,5 mm | 30 psi (à 19 °C) | 15,2 m | 2,4 mm | 15m |
| 15600745 | 11,2 mm | 21 psi (à 19°C) | 91,4 m | 2,4 mm | 91m |
| 15610745 | 11,2 mm | 21 psi (à 19°C) | 213,3 m | 2,4 mm | 213m |
| 15680745 | 12,7 mm | 12 psi (à 19°C) | 15,2 m | 1,6 mm | 15m |
| 15690745 | 12,7 mm | 12 psi (à 19°C) | 61 cm | 1,6 mm | 61m |
| 17983421 | 12,7 mm | 12 psi (à 19°C) | 61 cm | 1,6 mm | 61m |
| 15650745 | 12,7 mm | 20 psi (à 19°C) | 15,2 m | 2,4 mm | 15m |
| 15670745 | 12,7 mm | 20 psi (à 19°C) | 152,4 m | 2,4 mm | 152m |
| 15620745 | 12,7 mm | 31 psi (à 19°C) | 15,2 m | 3,2 mm | 15m |
| 15630745 | 12,7 mm | 31 psi (à 19°C) | 61,0 m | 3,2 mm | 61m |
| 15640745 | 12,7 mm | 31 psi (à 19°C) | 152,4 m | 3,2 mm | 152m |
| 15620755 | 14,3 mm | 18 psi (à 19°C) | 61,0 m | 2,4 mm | 61m |
| 17963421 | 14,3 mm | 18 psi (à 19°C) | 61,0 m | 2,4 mm | 61m |
| 17903501 | 14,3 mm | 18 psi (à 19°C) | 122 m | 2,4 mm | 122m |
| 15650755 | 15,9 mm | 20 psi (à 19°C) | 45,7 m | 3,2 mm | 46m |
| 15660755 | 15,9 mm | 20 psi (à 19°C) | 106,7 m | 3,2 mm | 107m |
| 15670755 | 17,4 mm | 22 psi (à 19°C) | 15,2 m | 2,4 mm | 15m |
| 17993511 | 19,05 mm | 16 psi (à 19°C) | 76 m | 3,2 mm | 76m |
| 15610765 | 19,1 mm | 16 psi (à 19°C) | 27,4 m | 3,2 mm | 27m |
| 15620765 | 19,1 mm | 16 psi (à 19°C) | 76,2 m | 3,2 mm | 76m |
| 15630765 | 22,2 mm | 14 psi (à 19°C) | 15,2 m | 3,2 mm | 15m |
| 15640765 | 25,4 mm | 1190 psi | 4,5 m | 3,2 mm | 4.50m |
| 15650765 | 28,3 mm | 1190 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50m |
| 15650725 | 34,9 mm | 1190 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50m |
| 15660725 | 38,1 mm | 1190 psi | 4,5 m | 6,4 mm | 4.50m |
| Quantité | Prix |
|---|---|
| 1 | 113.08€ / 15m |
| 8 | 101.80€ / 15m |
Utilisez le code promo 27997
Connectez-vous pour voir le stock disponible
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27997" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27997" pour bénéficier de cette offre.
Description
C-Flex™ Le tube biopharmaceutique est le tube original breveté en élastomère thermoplastique, conçu spécifiquement pour répondre aux exigences critiques des applications pharmaceutiques et biopharmaceutiques en matière de traitement des fluides. C-Flex Les tubes destinés à la fabrication biopharmaceutique sont spécialement conçus pour les connexions de soudage aseptiques et la déconnexion étanche. C-Flex Les tubes sont fabriqués à partir d'élastomère thermoplastique de qualité pharmaceutique, et des rapports complets de validation et de tests de profil extractible sont disponibles pour faciliter la validation. C-Flex applications.
- Scellable et soudable avant ou après la stérilisation
- Stérilisable par irradiation gamma et aux rayons X ainsi que par autoclave
- Conforme aux USP Classe VI et ISO normes
- Pack de validation complet disponible pour tous les produits promus C-Flex produits
- Moulable, collable et formable pour les assemblages à usage unique et les surmoulages
- Reste flexible de -45 °C à 135 °C (-50 °F à 275 °F)
- Beaucoup moins perméable que le silicone
- Tous les promus C-Flex Les produits sont exempts de composants d'origine animale (ADCF )
- C-Flex Le modèle 072 présente une excellente durabilité dans les applications de pompes péristaltiques.
Applications courantes
- Déconnexions d'étanchéité aseptique
- Raccordements par soudage aseptique
- Transfert de fluides dans les milieux pharmaceutiques, biopharmaceutiques et/ou de laboratoire
- Assemblages à usage unique
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP classe VI, ISO 10993, EP |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,125 po |
| Diamètre (métrique) interne | 3,2 mm |
| Matériau | C-Flex |
| Diamètre (impériale) externe | 1/4 in |
| Diamètre (métrique) externe | 6,4 mm |
| Longueur totale (impériale) | 50 pi |
| Longueur totale (métrique) | 15,24 m |
| Épaisseur (impériale) | 0,062 po |
| Épaisseur (métrique) | 1,6 mm |
| Allongement | 915% |
| À utiliser avec (application) | Applications pharmaceutiques et biopharmaceutiques, dispositifs à usage unique |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -45°C |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Translucide |
| Dureté | 60 (Shore A) |
| Flexibilité | Flexible |
| Pression maximale | 25 psi (à 19°C) |
| Type de produit | Tubulures |
| Afficher plus Afficher moins |