Learn More
Motic™ Adaptateur pour caméra à montage C pour capteur à puce de microscope série BA/AE
Code produit 11803410
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
0,5X
0,65X
Diamètre (métrique):
16,9 mm
8,46 - 12,7 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pouvoir grossissant Diamètre (métrique) Conditionnement
11803410 0,5X 8,46 - 12,7 mm 1 pièce
11893400 0,65X 16,9 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11803410 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1101001901791
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Adaptateur pour caméra à montage C compatible avec les caméras équipées d’un capteur à puce 1/3, 2/3 ou 1/2 po. L’adaptateur pour caméra à montage C Motic™ pour capteur à puce de microscope série BA/AE s’adapte au port trinoculaire de tout microscop
  • S’adapte au port trinoculaire de tout microscope série BA ou AE :
    • Choisissez un grossissement de 0,65X avec capteur à puce 2/3 po
    • Choisissez un grossissement de 0,5X avec capteur à puce 1/3 ou 1/2 po
Spécification
Type Adaptateur de montage C
Diamètre (impériale) 1/3, 1/2 po
Diamètre (métrique) 8,46 - 12,7 mm
Distance de mise au point 0,5X
À utiliser avec (application) Pour capteur de 1/2’’
À utiliser avec (équipement) Microscopes composés séries Motic BA210, 310, 410 et AE2000
Pouvoir grossissant 0,5X
Quantité 1 de chaque