Learn More
Caframo™ Agitateur Petite Overhead
Code produit 11925506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
50 à 2 500 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Conditionnement
11925506 50 à 2 500 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11925506 Fournisseur Caframo™ Code fournisseur BDC250U1
Soutenez vos travaux de recherche en sciences de la santé
Utilisez le code promo 28030
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Petit agitateur à hélice pour des volumes jusqu'à 2 L, des viscosités similaires à celles de l'eau et des vitesses de 50 à 2500 tr/min. Grande puissance dans le plus petit paquet sur le marché. Fiable, sans entretien et idéal pour une utilisation continue.
  • Encombrement incroyablement compact de 50 mm x 100 mm
  • Prend en charge des volumes allant jusqu’à 2 litres
  • Vitesses de 2500 tr/min.
  • Fonctions AutoStart
  • Comprend : moteur d’agitateur suspendu, pince intégrée, pince en acier inoxydable, alimentation externe, cordon d’alimentation mis à la terre, support, pales de mélange axiales et radiales, arbre de mélange, manuel en quatre langues (anglais, français, espagnol et allemand) et garantie de trois ans
Certifications
UL et CSA
Garantie
3 ans
Spécification
Vitesse 50 à 2 500 tr/min
Capacité 2 L
Affichage LCD
Tension 120/230 V (utiliser l’alimentation Caframo)
Diamètre (impériale) de l’arbre 0,24 in
Diamètre (métrique) de l’arbre 6 mm
Hauteur (impériale) 5,1 in
Hauteur (métrique) 12.9 cm
Longueur (impériale) 6,2 in
Longueur (métrique) 15.7 cm
Réglage de puissance 7 W (1/100 ch)
Type de prise UE / UK
Comprend Pince intégrée, mandrin, arbre de mélange, pales de mélange axiales et radiales, support, alimentation électrique, adaptateur universel et manuel imprimé.
Matériau Résistant aux produits chimiques Nylon
Plage de températures (impériale) 41°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Couple 10 Ncm
Type Petit agitateur
Viscosité Semblable à l’eau
Poids (métrique) Alimentation électrique : 0,105 kg, Agitateur : 0,367 kg