Learn More
Fisherbrand™ Électrode sélective d’ions
Code produit 11735648 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Paramètre:
Calcium pyrophorique ou Alliages pyrophoriques de calcium
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Paramètre Conditionnement
11735648 Calcium pyrophorique ou Alliages pyrophoriques de calcium 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11735648
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.93€
    323.35€ / 1 pièces
    Économisez 112.58€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Électrode combinée de pH sélective d’ions avec une reproductibilité supérieure à 2 %.
  • Reproductibilité : supérieure à 2 %
  • Membrane interchangeable
  • Connexion par tête conforme à la norme S7
  • Tous les pH/mV mètres ou ionomètres
  • Combinaison gamma de pH 3 à 10
Spécification
Plage de pH 3 à 10
À utiliser avec (équipement) pH-mètres/mV-mètres, ionomètres
Type Électrode de pH sélective d’ions
Paramètre Calcium pyrophorique ou Alliages pyrophoriques de calcium