Learn More
Calcium iodide, ultra dry, 99.995% (metals basis)
Descripción
It is used in photography. It is also used in cat food as a source of iodine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampouled under argon
Especificaciones
Especificaciones
| Boiling Point | 1100°C |
| Melting Point | 784°C |
| Color | White to Yellow |
| Physical Form | Beads |
| Quantity | 25 g |
| Odor | Odorless |
| Packaging | Ampule |
| Sensitivity | Hygroscopic; Light sensitive |
| Density | 3.956 g/mL |
| Merck Index | 14,1677 |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.