Learn More
Fisherbrand™ Sondes de rechange étalonnées pour thermomètres Ethernet avec enregistrement des données Traceable™
Code produit 16546820 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Sonde de thermomètre
Sonde pour flacon
À utiliser avec (équipement):
Thermomètre 6600FS
Thermomètre 6601FS
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit À utiliser avec (équipement) unitSize
16546820 Sonde pour flacon Thermomètre 6600FS 1 pièce
16556820 Sonde de thermomètre Thermomètre 6601FS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16546820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    105.22€ / 1 pièces
    Économisez 5.78€
    5% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sondes de rechange qui vous permettent d’économiser du temps et de l’argent en remplaçant simplement les sondes endommagées ou celles qui doivent être étalonnées.
  • Il n'est pas nécessaire de renvoyer votre thermomètre pour un réétalonnage. – il suffit de remplacer la sonde recalibrée
  • Obtenez des mesures précises et fiables grâce à l’étalonnage NIST Traceable inclus
Spécification
Remplissage du flacon Glycol
Taille de flacon 5 ml
Certifications/Conformité NIST
Dimensions (L x l x H) 12,7 x 7,62 x 22,86 cm (5 x 3 x 9 in)
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Mesure de la température
Longueur (impériale) du câble 120 in
Longueur (impériale) globale 125 in
Longueur (métrique) du câble 304,8 cm
Longueur (métrique) globale 317,5 cm
Matériau Plastique ABS
Remplissage du thermomètre Remplissage de glycol
Type de produit Sonde pour flacon
Description Sonde pour flacon de rechange avec étalonnage
Calibrated Oui
À utiliser avec (équipement) Thermomètre 6600FS
Précision ±0,10°C