Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre de routine Cannon-Fenske
Code produit 10604182 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Constante approximative:
0,004K
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Constante approximative Conditionnement
10604182 0,004K 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10604182 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285403712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.00€
    330.00€ / 1 pièces
    Économisez 105.00€
    24% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Détermine de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien. Le viscosimètre de routine Cannon-Fenske SI Analytics™ comprend trois traits de graduation et ne peut donc être contrôlé qu’au moyen de mesures manuelle
  • Convient pour la mesure manuelle des liquides transparents, la mesure manuelle des liquides opaques, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
  • Calibré
  • Avec constantes
  • Pour les mesures automatiques
  • Quantité de remplissage de 7 à 10 ml
  • Longueur totale de 245 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Viscosimètre
Gamme de viscosité 0,8 à 3,2 cSt
Calibrated Oui
Description Longueur de 245 mm
Constante approximative 0,004K
Numéros ASTM D2515
Certifications/Conformité ISO/DIS 3105, ASTM D2515, BS 188
Comprend Marques d’anneau
À utiliser avec (application) Mesures manuelles et mesures automatiques
Dimensions Diamètre de 0,44 mm
Volume (métrique) 7 à 10 ml