Learn More
Invitrogen™ CAP2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_2K61)
Description
Immunogen sequence: LESLSAESHR PPGNC.
This gene was identified by its similarity to the gene for human adenylyl cyclase-associated protein. The function of the protein encoded by this gene is unknown. However, the protein appears to be able to interact with adenylyl cyclase-associated protein and actin.
Specifications
Specifications
| Antigen | CAP2 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | K01_2K61 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | 50mM tris glycine with 0.05% BSA, 40% glycerol, 150mM NaCl and 0.01% sodium azide; pH 7.4 |
| Gene | Cap2 |
| Gene Accession No. | P40123 |
| Gene Alias | 2810452G09Rik; Adenylyl cyclase-associated protein 2; AV045235; CAP 2; CAP, adenylate cyclase-associated protein, 2 (yeast); CAP2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?