Learn More
Marienfeld Superior™ Tubes capillaires pour microhématocrites
Code produit 13522140
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 μl
75 μl
Diamètre (métrique) interne:
0,9 à 1,0 mm
1,1-1,2 mm
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) interne Conditionnement
13522140 75 μl 1,1-1,2 mm 1000 pièces
13552140 60 μl 0,9 à 1,0 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13522140 Fournisseur Marienfeld Superior™ Code fournisseur 2901000
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utiliser Marienfeld Superior™ Tubes capillaires pour microhématocrites en vue de la centrifugation d'échantillons de sang
  • Fabriqué en verre de haute qualité
  • Conformément à la norme DIN ISO 12 772
  • Disponible avec ou sans héparinisation
  • Le polissage à la flamme à l'extrémité à code couleur garantit que les centrifugeuses ne sont pas endommagées
  • Destiné à un usage unique
  • 100 pièces dans un flacon distributeur, 10 flacons dans une boîte
  • Pour les applications de diagnostic in vitro (DIV) conformément à la directive DIV 98/79/CE, avec marquage CE, date de péremption recommandée et numéro de lot pour des informations complètes et la traçabilité
Spécification
Type de produit Tube capillaire
Additif Héparinate de sodium
Matériau Verre
Capacité (métrique) 75 μl
Diamètre (métrique) interne 1,1-1,2 mm
Quantité 10x100
À utiliser avec (application) Centrifugation des échantillons de sang
Longueur (métrique) 75 mm
Certifications/Conformité Marquage CE (IVD)