Learn More
Azpack™ Lames de rasoir en acier au carbone
Code produit 11904325
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
38,1 x 19 mm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11904325 38,1 x 19 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11904325 Fournisseur Azpack™ Code fournisseur 11904325
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conditionnées dans un présentoir distributeur à tiroir. Les lames de rasoir en acier au carbone Azpack™ sont conditionnées individuellement dans du papier cartonné pour une plus grande sécurité.
  • Acier au carbone
  • Usage ordinaire
  • Lame à simple tranchant
  • Dos de lame en aluminium
  • Emballage individuel
Spécification
Matériau de la lame Acier au carbone
Type de produit Lame de rasoir
Dimensions 38,1 x 19 mm
Épaisseur (métrique) 0,22 mm
Quantité 10/paquet