Learn More
- Home
- Products
- Boîtes
- Boîtes de congélation et cryogéniques
- Fisherbrand™ Inserts cryoboîte en carton, 133 mm
Fisherbrand™ Inserts cryoboîte en carton, 133 mm
Código de producto. 11812513 Tienda Fisherbrand Traceable Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Hauteur (métrique):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Array:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Tamaño de la unidad:
10 pièces
24 product options available for selection
| Código de producto. | Hauteur (métrique) | Array | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|
| 11812513 | 30 mm | 9 x 9 | 10 pièces |
| 11842513 | 25 mm | 10 x 10 | 10 pièces |
| 11852513 | 30 mm | 10 x 10 | 10 pièces |
| 11862513 | 40 mm | 10 x 10 | 10 pièces |
| 11842731 | 40 mm | 10 x 10 | 10 pièces |
| 11872513 | 65 mm | 10 x 10 | 10 pièces |
| 11882513 | 25 mm | 16 x 16 | 10 pièces |
| 11892513 | 30 mm | 16 x 16 | 10 pièces |
| 11802523 | 40 mm | 16 x 16 | 10 pièces |
| 11812523 | 65 mm | 16 x 16 | - |
| 11882493 | 25 mm | 4 x 4 | 10 pièces |
| 11802503 | 40 mm | 4 x 4 | 10 pièces |
| 11812503 | 65 mm | 4 x 4 | - |
| 11557693 | 25 mm | 7 x 7 | 10 pièces |
| 11517703 | 30 mm | 7 x 7 | 10 pièces |
| 11577703 | 40 mm | 7 x 7 | 10 pièces |
| 11527703 | 30 mm | 8 x 8 | 10 pièces |
| 11882503 | 40 mm | 8 x 8 | 10 pièces |
| 11892503 | 65 mm | 8 x 8 | - |
| 11802513 | 25 mm | 9 x 9 | 10 pièces |
| 11832513 | 65 mm | 9 x 9 | 10 pièces |
| 11822513 | 40 mm | 9 x 9 | 10 pièces |
| 10084213 | 25 mm | 8 x 8 | 10 pièces |
| 12681565 | 65 mm | 7 x 7 | 10 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Código de producto.
11812513
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Utilisez le code promo 28038
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Add to basket
28.30 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28038" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28038" pour bénéficier de cette offre.
Add to basket
Specifications
Specifications
| Quantité | 10/boîte |
| Matériau | Carton |
| Type de produit | Insert de boîte cryogénique |
| Hauteur (métrique) | 30 mm |
| Largeur (métrique) | 133 mm |
| Longueur (métrique) | 133 mm |
| Array | 9 x 9 |