Learn More
- Home
- Products
- Boîtes
- Boîtes de congélation et cryogéniques
- Fisherbrand™ Inserts cryoboîte en carton, 133 mm
Fisherbrand™ Inserts cryoboîte en carton, 133 mm
Code produit 11822513 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Array:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Conditionnement:
10 pièces
24 product options available for selection
| Code produit | Hauteur (métrique) | Array | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 11822513 | 40 mm | 9 x 9 | 10 pièces |
| 11842513 | 25 mm | 10 x 10 | 10 pièces |
| 11852513 | 30 mm | 10 x 10 | 10 pièces |
| 11862513 | 40 mm | 10 x 10 | 10 pièces |
| 11842731 | 40 mm | 10 x 10 | 10 pièces |
| 11872513 | 65 mm | 10 x 10 | 10 pièces |
| 11882513 | 25 mm | 16 x 16 | 10 pièces |
| 11892513 | 30 mm | 16 x 16 | 10 pièces |
| 11802523 | 40 mm | 16 x 16 | 10 pièces |
| 11812523 | 65 mm | 16 x 16 | - |
| 11882493 | 25 mm | 4 x 4 | 10 pièces |
| 11802503 | 40 mm | 4 x 4 | 10 pièces |
| 11812503 | 65 mm | 4 x 4 | - |
| 11557693 | 25 mm | 7 x 7 | 10 pièces |
| 11517703 | 30 mm | 7 x 7 | 10 pièces |
| 11577703 | 40 mm | 7 x 7 | 10 pièces |
| 11527703 | 30 mm | 8 x 8 | 10 pièces |
| 11882503 | 40 mm | 8 x 8 | 10 pièces |
| 11892503 | 65 mm | 8 x 8 | - |
| 11802513 | 25 mm | 9 x 9 | 10 pièces |
| 11812513 | 30 mm | 9 x 9 | 10 pièces |
| 11832513 | 65 mm | 9 x 9 | 10 pièces |
| 10084213 | 25 mm | 8 x 8 | 10 pièces |
| 12681565 | 65 mm | 7 x 7 | 10 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Code produit
11822513
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Spécification
| Quantité | 10/boîte |
| Matériau | Carton |
| Type de produit | Insert de boîte cryogénique |
| Hauteur (métrique) | 40 mm |
| Largeur (métrique) | 133 mm |
| Longueur (métrique) | 133 mm |
| Array | 9 x 9 |