Learn More
- Home
- Products
- Boîtes
- Boîtes de congélation et cryogéniques
- Fisherbrand™ Inserts cryoboîte en carton, 133 mm
Fisherbrand™ Inserts cryoboîte en carton, 133 mm
Code produit 11852513 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Array:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Conditionnement:
10 pièces
24 product options available for selection
| Code produit | Hauteur (métrique) | Array | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 11852513 | 30 mm | 10 x 10 | 10 pièces |
| 11842513 | 25 mm | 10 x 10 | 10 pièces |
| 11862513 | 40 mm | 10 x 10 | 10 pièces |
| 11842731 | 40 mm | 10 x 10 | 10 pièces |
| 11872513 | 65 mm | 10 x 10 | 10 pièces |
| 11882513 | 25 mm | 16 x 16 | 10 pièces |
| 11892513 | 30 mm | 16 x 16 | 10 pièces |
| 11802523 | 40 mm | 16 x 16 | 10 pièces |
| 11812523 | 65 mm | 16 x 16 | - |
| 11882493 | 25 mm | 4 x 4 | 10 pièces |
| 11802503 | 40 mm | 4 x 4 | 10 pièces |
| 11812503 | 65 mm | 4 x 4 | - |
| 11557693 | 25 mm | 7 x 7 | 10 pièces |
| 11517703 | 30 mm | 7 x 7 | 10 pièces |
| 11577703 | 40 mm | 7 x 7 | 10 pièces |
| 11527703 | 30 mm | 8 x 8 | 10 pièces |
| 11882503 | 40 mm | 8 x 8 | 10 pièces |
| 11892503 | 65 mm | 8 x 8 | - |
| 11802513 | 25 mm | 9 x 9 | 10 pièces |
| 11812513 | 30 mm | 9 x 9 | 10 pièces |
| 11832513 | 65 mm | 9 x 9 | 10 pièces |
| 11822513 | 40 mm | 9 x 9 | 10 pièces |
| 10084213 | 25 mm | 8 x 8 | 10 pièces |
| 12681565 | 65 mm | 7 x 7 | 10 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Artikelnummer.
11852513
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Utilisez le code promo 28038
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Zum Warenkorb hinzufügen
34.11 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28038" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28038" pour bénéficier de cette offre.
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
| Quantité | 10/boîte |
| Matériau | Carton |
| Type de produit | Insert de boîte cryogénique |
| Hauteur (métrique) | 30 mm |
| Largeur (métrique) | 133 mm |
| Longueur (métrique) | 133 mm |
| Array | 10 x 10 |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?