Learn More
Ratiolab™ Boîtes cryogéniques en carton avec grille 9 x 9
Code produit 15649788 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
81 tubes
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15649788 81 tubes 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15649788
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces boîtes cryogéniques en carton avec grille 9 x 9 comportent un insert en forme de grille pour contenir les échantillons cryogéniques.
  • En carton
  • Insert de grille 9 x 9 pour le stockage des échantillons
Spécification
Matériau Carton
Type Boîte cryogénique
Capacité 81 tubes
Comprend Séparateur pour grille 9 x 9
Quantité 10 boîtes
Dimensions (L x l x H) 133 x 133 x 50 mm