Learn More
Ratiolab™ Cryoboîtes en carton à revêtement hydrofuge standard
Description
- Carton résistant aux températures ultra-basses
- Pour le stockage d’échantillons
- Résistant aux températures descendant jusqu’à -80°C
- Finition hydrofuge
- Conditionnement dans des boîtes pliantes pratiques
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Carton |
| Type | Boîte cryogénique |
| À utiliser avec (application) | Diamètre des tubes allant de 6 mm à 28,5 mm |
| Capacité | Tubes de 6 mm à 28,5 mm de diamètre |
| Température min. (métrique) | -80°C |
| Quantité | 10/boîte |
| Longueur (métrique) | 133 mm |
| Largeur (métrique) | 133 mm |
| Hauteur (métrique) | 50 mm |