Learn More
Fisherbrand™ Cryoboîtes en carton à revêtement hydrofuge standard
Code produit 11822483 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Vert
Hauteur (métrique):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
Conditionnement:
10 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Hauteur (métrique) Conditionnement
11822483 Blanc 75 mm 10 pièces
10573815 Blanc 32 mm -
10568815 Vert 50 mm 10 pièces
11557623 Blanc 50 mm 10 pièces
10231545 Jaune 50 mm 10 pièces
10739884 Vert 75 mm 10 pièces
10637584 Blanc 100 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11822483
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Associez ces boîtes avec différents séparateurs pour recevoir une large gamme de tailles de tubes. Les cryoboîtes en carton Fisherbrand™ à revêtement hydrofuge standard résistent aux températures jusqu’à –80°C et sont idéales pour le stockage à très basse température.
  • Flexibilité accrue : Les boîtes cryogéniques peuvent être combinées avec différents inserts de grille pour tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre.
  • Les cryoboîtes peuvent être utilisées pour des récipients plus grands si la grille est retirée
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Carton
Forme Carré
Type Boîte cryogénique
À utiliser avec (application) Diamètre des tubes allant de 6 mm à 28,5 mm
Capacité Tubes de 6 mm à 28,5 mm de diamètre
Température max. (métrique) 121°C
Température min. (métrique) -90°C
Quantité 10/boîte
Hauteur (métrique) 75 mm
Poids (métrique) 0,86 kg