Learn More
Fisherbrand™ Inserts pour boîtes cryogéniques en carton, 136 mm
Tous les produits Fisherbrand ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 10/boîte |
| Matériau | Carton |
| Type de produit | Insert de grille |
| À utiliser avec (application) | Stockage des échantillons |
| Capacité | Tubes de stockage d’échantillons |
| Hauteur (métrique) | 25 mm |
| Largeur (métrique) | 136mm |
| Longueur (métrique) | 136mm |
| Array | 10 x 10 |