Learn More
Fisherbrand™ Cryoboîtes en carton, 133 mm
Code produit 11872473 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Hauteur (métrique):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Capacité (métrique):
0,2 à 0,5 ml
0,5 ml
15 à 50 ml
2 ml
4 ml
5 ml
50 ml
Dimensions (L x l x H):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Conditionnement:
10 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Hauteur (métrique) Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Conditionnement
11872473 Blanc 50 mm 2 ml 133 x 133 x 50 mm 10 pièces
11882473 Bleu 50 mm 2 ml 133 x 133 x 50 mm 10 pièces
11892483 Bleu 100 mm 5 ml 133 x 133 x 100 mm 10 pièces
11567643 Bleu 32 mm 0,2 à 0,5 ml 133 x 133 x 32 mm 10 pièces
11812493 Vert 100 mm 5 ml 133 x 133 x 100 mm 10 pièces
11587663 Vert 130 mm 15 à 50 ml 133 x 133 x 130 mm -
11852473 Vert 32 mm 0,5 ml 133 x 133 x 32 mm 10 pièces
11802493 Rouge 100 mm 5 ml 133 x 133 x 100 mm 10 pièces
11842473 Rouge 32 mm 0,5 ml 133 x 133 x 32 mm 10 pièces
11892473 Rouge 50 mm 2 ml 133 x 133 x 50 mm 10 pièces
11842483 Rouge 75 mm 4 ml 133 x 133 x 75 mm 10 pièces
11832493 Blanc 130 mm 15 à 50 ml 133 x 133 x 130 mm 10 pièces
11822493 Jaune 100 mm 5 ml 133 x 133 x 100 mm 10 pièces
11597663 Jaune 130 mm 15 à 50 ml 133 x 133 x 130 mm 10 pièces
11872483 Jaune 100 mm 4 ml 133 x 133 x 75 mm 10 pièces
11832483 Bleu 75 mm 50 ml 133 x 133 x 75 mm 10 pièces
11852493 Rouge 130 mm 50 ml 133 x 133 x 130 mm 10 pièces
11842493 Bleu 130 mm 50 ml 133 x 133 x 130 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 11872473
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Associez ces boîtes avec différents séparateurs pour recevoir une large gamme de tailles de tubes.Les boîtes cryogéniques en carton Fisherbrand™ résistent à des températures pouvant atteindre -80°C et sont idéales pour le stockage à très basse t
  • Disponible avec une finition hydrofuge ou avec un revêtement en plastique étanche
  • Extrême flexibilité :Les boîtes cryogéniques peuvent être combinées avec différents séparateurs pour des tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre
  • Les boîtes cryogéniques peuvent être utilisées pour des récipients plus grands si la grille est retirée
Spécification
Capacité (métrique) 2 ml
Couleur Blanc
Matériau Carton
Forme Carré
Type Boîte cryogénique
Capacité 1 à 2 ml
Quantité 10/boîte
Dimensions (L x l) 133 x 133 mm
Dimensions (L x l x H) 133 x 133 x 50 mm
Longueur (métrique) 133 mm
Largeur (métrique) 133 mm
Largeur (métrique) intérieure 133 mm
Hauteur (métrique) 50 mm
Poids (métrique) 0,74 kg