Learn More
Fisherbrand™ Cryoboîtes en carton, 136 mm
Code produit 11557633 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
10 pièces
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Couleur Conditionnement
11557633 136 x 136 x 100 mm Blanc 10 pièces
11822463 136 x 136 x 100 mm Rouge 10 pièces
11822453 136 x 136 x 50 mm Rouge 10 pièces
11872453 136 x 136 x 75 mm Rouge 10 pièces
11842453 136 x 136 x 50 mm Jaune 10 pièces
11852463 136 x 136 x 130 mm Blanc 10 pièces
11862443 136 x 136 x 32 mm Rouge 10 pièces
11862463 136 x 136 x 130 mm Bleu 10 pièces
11852443 136 x 136 x 32 mm Bleu 10 pièces
11812463 136 x 136 x 100 mm Bleu 10 pièces
11527643 136 x 136 x 130 mm Rouge 10 pièces
11507623 136 x 136 x 32 mm Blanc 10 pièces
11507633 136 x 136 x 75 mm Blanc 10 pièces
11812453 136 x 136 x 50 mm Bleu 10 pièces
11812473 136 x 136 x 130 mm Jaune 10 pièces
11547623 136 x 136 x 32 mm Jaune 10 pièces
11882453 136 x 136 x 75 mm Vert -
11872443 136 x 136 x 32 mm Vert 10 pièces
11587623 136 x 136 x 50 mm Vert 10 pièces
11842463 136 x 136 x 100 mm Jaune 10 pièces
11802473 136 x 136 x 130 mm Vert 10 pièces
11832463 136 x 136 x 100 mm Vert 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Code produit 11557633
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.00€
    50.41€ / 10 pièces
    Économisez 247.59€
    83% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Add to basket
Associez ces boîtes avec différents séparateurs pour recevoir une large gamme de tailles de tubes.Les boîtes cryogéniques en carton Fisherbrand™ résistent à des températures pouvant atteindre -80°C et sont idéales pour le stockage à très basse t
  • Disponible avec une finition hydrofuge ou avec un revêtement en plastique étanche
  • Extrême flexibilité :Les boîtes cryogéniques peuvent être combinées avec différents séparateurs pour des tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre
  • Les boîtes cryogéniques peuvent être utilisées pour des récipients plus grands si la grille est retirée
Specifications
Capacité (métrique) 5 ml
Couleur Blanc
Matériau Carton
Forme Carré
Type Boîte cryogénique
Quantité 10/boîte
Dimensions (L x l) 136 x 136 mm
Dimensions (L x l x H) 136 x 136 x 100 mm
Longueur (métrique) 136 mm
Largeur (métrique) 136 mm
Largeur (métrique) intérieure 136 mm
Hauteur (métrique) 100 mm
Poids (métrique) 1,05 kg