Learn More
Fisherbrand™ Cryoboîtes en carton, 136 mm
Code produit 11822463 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
10 pièces
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Couleur unitSize
11822463 136 x 136 x 100 mm Rouge 10 pièces
11822453 136 x 136 x 50 mm Rouge 10 pièces
11872453 136 x 136 x 75 mm Rouge 10 pièces
11842453 136 x 136 x 50 mm Jaune 10 pièces
11557633 136 x 136 x 100 mm Blanc 10 pièces
11852463 136 x 136 x 130 mm Blanc 10 pièces
11862443 136 x 136 x 32 mm Rouge 10 pièces
11862463 136 x 136 x 130 mm Bleu 10 pièces
11852443 136 x 136 x 32 mm Bleu 10 pièces
11812463 136 x 136 x 100 mm Bleu 10 pièces
11527643 136 x 136 x 130 mm Rouge 10 pièces
11507623 136 x 136 x 32 mm Blanc 10 pièces
11507633 136 x 136 x 75 mm Blanc 10 pièces
11812453 136 x 136 x 50 mm Bleu 10 pièces
11812473 136 x 136 x 130 mm Jaune 10 pièces
11547623 136 x 136 x 32 mm Jaune 10 pièces
11882453 136 x 136 x 75 mm Vert -
11872443 136 x 136 x 32 mm Vert 10 pièces
11587623 136 x 136 x 50 mm Vert 10 pièces
11842463 136 x 136 x 100 mm Jaune 10 pièces
11802473 136 x 136 x 130 mm Vert 10 pièces
11832463 136 x 136 x 100 mm Vert 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Code produit 11822463
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.00€
    63.22€ / 10 pièces
    Économisez 4.78€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Associez ces boîtes avec différents séparateurs pour recevoir une large gamme de tailles de tubes.Les boîtes cryogéniques en carton Fisherbrand™ résistent à des températures pouvant atteindre -80°C et sont idéales pour le stockage à très basse t
  • Disponible avec une finition hydrofuge ou avec un revêtement en plastique étanche
  • Extrême flexibilité :Les boîtes cryogéniques peuvent être combinées avec différents séparateurs pour des tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre
  • Les boîtes cryogéniques peuvent être utilisées pour des récipients plus grands si la grille est retirée
Spécification
Capacité (métrique) 5 ml
Couleur Rouge
Matériau Carton
Forme Carré
Type Boîte cryogénique
Quantité 10/boîte
Dimensions (L x l) 136 x 136 mm
Dimensions (L x l x H) 136 x 136 x 100 mm
Longueur (métrique) 136 mm
Largeur (métrique) 136 mm
Largeur (métrique) intérieure 136 mm
Hauteur (métrique) 100 mm
Poids (métrique) 0,8 kg