Learn More
Wesbart™ Cryoboîtes en carton
Code produit 17165034
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
100 tubes cryogéniques (1 à 2 ml)
81 flacons cryogéniques (1 à 2 ml)
Dimensions (L x l x H):
133 x 133 x 35 mm
133 x 133 x 50 mm
Matrice de tubes:
10 x 10
9 x 9
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Dimensions (L x l x H) Matrice de tubes Conditionnement
17165034 81 flacons cryogéniques (1 à 2 ml) 133 x 133 x 35 mm 9 x 9 1 pièce
17155034 100 tubes cryogéniques (1 à 2 ml) 133 x 133 x 50 mm 10 x 10 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17165034 Fournisseur Wesbart™ Code fournisseur A1/81
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Wesbart Les boîtes cryogéniques sont fabriquées en carton-fibre et sont hydrofuges pour une durabilité accrue.
  • Des boîtes en carton sont spécialement conçues pour les grilles de congélation en aluminium.
  • Les séparateurs sont disponibles en différents diamètres.
Spécification
Description Boîte en carton avec séparateurs
Couleur Blanc
Matériau Carton
Forme Rectangulaires
Type Boîte cryogénique
Capacité 81 flacons cryogéniques (1 à 2 ml)
Comprend Séparateur de grille
Stérilité Non stérile
Matrice de tubes 9 x 9
Dimensions (L x l x H) 133 x 133 x 35 mm
Hauteur (métrique) 35 mm