Learn More
Fisherbrand™ Inserts pour boîtes cryogéniques en carton, 136 mm
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 10 encarts |
| Matériau | Carton résistant aux températures ultra-basses avec finition hydrofuge |
| Hauteur (métrique) | 30 mm |
| Couleur | Blanc |
| Largeur (métrique) | 136mm |
| Longueur (métrique) | 136mm |
| Array | 9 x 9 |